主要文件
Z119008
Sigma-Aldrich
Scienceware® 真空干燥器
flange O.D. × I.D. 171 mm × 149 mm
别名:
Desiccator, Vacuum Bell Jar, Vacuum Desiccator
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41104510
eCl@ss:
32040700
NACRES:
NB.43
包裝
pack of 1 ea
製造商/商標名
Bel-Art F42010-0000
間隙
122 mm
法蘭外徑 × 內徑
171 mm × 149 mm
板直徑
140 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Scienceware真空干燥器具有独特的形状,可提供最大的内部空间用于承载更大或更多的内容物,而不挤占台面。厚实的壁确保了坚固的防碎装置,只需存放在真空下或即使不在真空下也能保持密封。所包含的聚丙烯旋塞(PTFE插头)具有一个鲜艳的红色手柄和一个可接受1/4英寸(6.4毫米)内径真空管的软管连接。
顶端部分可使用位于顶部中心的大罗纹旋钮抬起。氯丁橡胶O形圈可提供安全密封且不需要润滑脂,但如果涂抹了润滑脂也不会受到影响。厚度为1/8英寸(3.2 mm)的刚性穿孔聚丙烯板可被拆卸并支撑这内容物,如果需要,可在下方留出空间用于备用干燥剂。
  • 占地面积小,内部容积比典型的干燥器圆顶多13%
  • 玻璃透明,防碎的聚碳酸酯上部区域可提供无障碍的内容物观察
  • 聚丙烯下部区域具有优异的耐化学性,可与瓷板上支撑的白炽坩埚一起使用
  • 带PTFE插头的聚丙烯旋塞可控制气流以实现真空的缓慢释放
  • 在室温下维持29.9英寸(759 mm)汞柱的真空24小时,无需真空润滑脂
  • 与有机溶剂及蒸汽不兼容
  • 零件可在121ºC和15 psi条件下高压灭菌20分钟。对带有真空润滑脂的所有零件必须再次重新使用润滑脂.(旋塞)
法律資訊
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)