主要文件
SYNF904200
Synthware pear-shaped Schlenk flask with stopcock
capacity 200 mL, joint: ST/NS 24/40
别名:
Synthware F904200, modified Schlenk reaction flask
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121804
NACRES:
NB.51
材料
borosilicate glass flask
pear-shaped
single-neck
接合處
joint: ST/NS24/40
包裝
pkg of 1 ea
製造商/商標名
Synthware F904200
容量
200 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
A suffix of G indicates a glass stopcock, H indicates a high-vacuum valve, no letter suffix indicates a PTFE Stopcock.
法律資訊
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)