主要文件
SYNF761100
Synthware storage tube with standard taper side arm
capacity 100 mL, joint: ST/NS 14/20, valve size 0-4 mm
别名:
Synthware F761100, storage tube with outer joint
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121800
NACRES:
NB.51
材料
black cap
cap (plug seal)
colorless tube
glass tube
round bottom
接合處
joint: ST/NS14/20
包裝
pkg of 1 ea
製造商/商標名
Synthware F761100
容量
100 mL
閥尺寸
0-4 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
Supplied with high vacuum valve with PTFE O-ring at tip.
法律資訊
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)