主要文件
SYNF588250
Synthware storage tube with high vacuum valve
capacity 250 mL, valve size 0-8 mm, tube O.D. × L 60 mm × 165 mm
别名:
Synthware F588250, Schlenk tube
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121800
NACRES:
NB.51
材料
black cap
cap (plug seal)
colorless tube
glass tube
round bottom
無菌
non-sterile
包裝
pkg of 1 ea
製造商/商標名
Synthware F588250
容量
250 mL
管外徑 × 長度
60 mm × 165 mm
閥尺寸
0-8 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
Supplied with high vacuum valve with PTFE O-ring at tip and PTFE wiper (“umbrella”) to protect Viton® O-ring on shaft.
法律資訊
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Viton is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)