Key Documents
SYNF21342L
Synthware four-neck round-bottom flask with vertical side necks
capacity 2,000 mL, center joint: ST/NS 34/45, side joint: ST/NS 24/40
别名:
Synthware F21342L, 4-neck reaction flask
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121804
NACRES:
NB.51
材料
borosilicate glass flask
four-neck
round bottom
接合處
center joint: ST/NS34/45
side joint: ST/NS24/40
包裝
pkg of 1 ea
製造商/商標名
Synthware F21342L
容量
2,000 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
With identical vertical side joints.
法律資訊
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)