Key Documents
Z153087
Sigma-Aldrich
Aldrich® jacketed round-bottom flasks
capacity 250 mL
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121804
NACRES:
NB.43
材料
borosilicate glass
round bottom flask
three-neck
無菌
non-sterile
特點
closure type Standard Taper Joint
包裝
pack of 1
製造商/商標名
Sigma-Aldrich
容量
250 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
24/40 joint, with two hose connections. Multifunctional-can be water cooled or heated with hot water or steam.
法律資訊
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)