主要文件
SYNF122450
Synthware single-neck flat-bottom flask
capacity 50 mL, joint: ST/NS 24/40
别名:
Synthware F122450, glass round flask
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121804
NACRES:
NB.51
材料
borosilicate glass flask
flat bottom
single-neck
接合處
joint: ST/NS24/40
包裝
pkg of 1 ea
製造商/商標名
Synthware F122450
容量
50 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
Heavy wall single neck, flat bottom flask with an outer joint. Heavy wall design. All sizes listed below are hand-blown from tubing to ensure uniform wall thickness.
法律資訊
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)