主要文件
Z402966
Büchi® evaporating flask, pear-shaped
volume 100 mL, glass, joint: ST/NS 24/40
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121804
NACRES:
NB.43
材料
glass
pear-shaped
single-neck
接合處
joint: ST/NS24/40
無菌
non-sterile
特點
closure type Standard Taper Joint
包裝
pack of 1
製造商/商標名
Büchi 08751
容量
100 mL
容積
100 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
These flasks fit R200/205, R210/215, and RII evaporators
法律資訊
Büchi is a registered trademark of Büchi Labortechnik AG
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)