主要文件
SYND271420
Synthware distillation distribution adapter
joint: ST/NS 14/20
别名:
Synthware D271420, short path distillation receiver
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41104812
NACRES:
NB.51
接合處
joint: ST/NS14/20
包裝
pkg of 1 ea
製造商/商標名
Synthware D271420
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
With the outer and inner joint at 135° angle, used with short-path.
法律資訊
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)