主要文件
SYND201922
Synthware vertical distilling adapter
Cow Receiver Only, joint: ST/NS 19/22
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41104812
NACRES:
NB.51
接合處
joint: ST/NS19/22
特點
Cow Receiver Only
包裝
pkg of 1 ea
製造商/商標名
Synthware D201922
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
Designed without hose connection to be used with D10 distillation apparatus.
法律資訊
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Global Trade Item Number
货号GTIN
SYND201922-1EA4061832191942