主要文件
SYNC571120
Synthware water jacketed distillation column with removable hose connections
joint: ST/NS 14/20, jacket H 110 mm
别名:
Synthware C571120, glass distilling column
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121800
NACRES:
NB.51
接合處
joint: ST/NS14/20
包裝
pkg of 1 ea
製造商/商標名
Synthware C571120
護套高度
110 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
Indentations at the bottom for supporting packing material. Jacket permits the column to be used as a condenser.
法律資訊
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)