主要文件
SYNC174200
Synthware water jacketed distillation column with indents to support packing material
joint: ST/NS 24/40, jacket H 200 mm
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121800
NACRES:
NB.51
接合處
joint: ST/NS24/40
包裝
pkg of 1 ea
製造商/商標名
Synthware C174200
護套高度
200 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
Indentations at the bottom for supporting packing material. Jacket permits the column to be used as a condenser.
法律資訊
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)