材料
alumina membrane
描述
Pore geometry: trigonal arrangement
包裝
pkg of 10 pieces
尺寸
10 mm × 10 mm
厚度
100 μm
孔徑
125 nm (interpore distance)
75 nm pore diameter
相容性
(Pore geometry: trigonal arrangement)
水污染物質分類(WGK)
WGK 3