主要文件
SLW1569/22D
Pyrex® Aspirator bottles with ground glass side-socket and neck
20000 mL
别名:
Pyrex, SciLabware 1569/22D
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121800
NACRES:
NB.17
接合處
joint side arm29/32
joint stopper60/46
製造商/商標名
1569/22D
SciLabware
高度
508 mm , with stopper
本體直徑
288 mm
容量
20000 mL
20000 mL
頸內徑
60 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
  • Complies with ISO 4796
  • Ground side socket (size 29/32) to accept stopcock assemblies
  • Ground neck
  • Supplied with glass stopper
法律資訊
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)