主要文件
SLW1541/18D
Pyrex® Aspirator bottles with ground glass side socket
10000 mL
别名:
Pyrex, SciLabware 1541/18D
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121800
NACRES:
NB.17
接合處
joint side arm29/32
製造商/商標名
1541/18D
SciLabware
本體直徑
227 mm
瓶高度
398 mm
容量
10000 mL
10000 mL
頸內徑
59 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
  • Complies with ISO 4796
  • Ground side socket (size 29/32) to accept stopcock assemblies
  • Unground top neck to accept rubber stoppers
法律資訊
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)