主要文件
CLS1220250
Pyrex® aspirator bottle with outlet for tubing
capacity 250 mL
别名:
glass bottle
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121800
NACRES:
NB.43
材料
clear bottle
cylindrical bottle
wide-mouth bottle
特點
autoclavable
cap: no
製造商/商標名
Corning 1220-250
容量
250 mL
直徑× 高度
72 mm × 132 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
法律資訊
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)