Merck
P74001
Sigma-Aldrich
1-吡咯烷-1-环己烯
97%
别名:
1-(1-吡咯烷)环己烯
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H17N
CAS号:
分子量:
151.25
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
97%
折射率
n20/D 1.5217 (lit.)
bp
114-115 °C/15 mmHg (lit.)
密度
0.94 g/mL at 25 °C (lit.)
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
C1CCC(=CC1)N2CCCC2
InChI
1S/C10H17N/c1-2-6-10(7-3-1)11-8-4-5-9-11/h6H,1-5,7-9H2
InChI 密鑰
KTZNVZJECQAMBV-UHFFFAOYSA-N
象形圖
FlameExclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
102.2 °F - closed cup
閃點(°C)
39 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)