推荐产品
螢光
λem 600 nm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Components:
- QSH
- EDC
- Coupling Buffer
- Quenching Buffer
- Storage Buffer
- Tubes 4 x 1.7 mL
法律資訊
Product of Ocean Nanotech, LLC.
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral
標靶器官
Stomach,large intestine,lymph node