推荐产品
螢光
λem 600 nm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Components:
- QSA
- Sulfo-SMCC
- Traut′s Reagent
- Coupling Buffer
- Storage Buffer
- Quenching Buffer
- Tubes 4 x 1.7 mL
法律資訊
Product of Ocean Nanotech, LLC.
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2