主要文件
OCNQAK645
Sigma-Aldrich
SMCC Conjugation Kit for Amine Cd-based Core/Shell Quantum Dots
fluorescence λem 645 nm, for 4 conjugation
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
43211915
NACRES:
NA.23
螢光
λem 645 nm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Components:
  • QSA
  • Sulfo-SMCC
  • Traut′s Reagent
  • Coupling Buffer
  • Storage Buffer
  • Quenching Buffer
  • Tubes 4 x 1.7 mL
法律資訊
Product of Ocean Nanotech, LLC.
象形圖
Skull and crossbonesEnvironment
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)