主要文件
MT51350034
Mettler-Toledo certified buffer
pH 7, volume 250 mL
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
51191600
NACRES:
NB.79
無菌
non-sterile
形狀
liquid
製造商/商標名
Mettler-Toledo 51350034
容積
250 mL
pH值
7
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
The perfect product for regulated industries. These solutions are traceable to a certificate of an accredited body of DKD.
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)