主要文件
MT51344763
Mettler Toledo Ionic Strength Adjuster
Nitrate, perfectION ISE combination electrodes
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41115600
NACRES:
NB.79
形狀
liquid
製造商/商標名
Mettler-Toledo 51344763
容積
475 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Ionic strength adjuster (ISA) provides a constant background ionic strength for samples and standards.
法律資訊
perfectION is a trademark of Mettler-Toledo, Inc.
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)