主要文件
89465
Supelco
TISAB I 溶液
别名:
总离子强度调节缓冲剂 I 溶液
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
26111700
NACRES:
NB.61
一般說明
TISAB 通常与样品混合,因为它有助于维持恒定的离子强度和pH值。它主要用于消除金属-F络合物的络合。TISAB I 可以用氯化钠和冰醋酸、柠檬酸三钠和氢氧化钠制备。请访问我们的传感器应用门户网站,了解更多信息。
應用
采用氟离子敏感电极,TISAB I 已用于测定氟离子浓度。它是一种离子强度缓冲液,用于在存在Ca、Mg、Cl等元素时使用ISE测定氟化物.该溶液的pH值为2-2.5,但可用NaOH滴定至pH值5-5.5。
其他說明
用于在钙、镁、氯等存在下 ISE 法检测氟化物的离子强度缓冲剂。
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
Dependence of Nanotextured Titanium Orthopedic Surfaces on Electrolyte Condition.
Bhosle, Sachin M., Radheshyam Tewari, and Craig R. Friedrich.
Journal of Surface Engineered Materials and Advanced Technology, 6.04, 164-164 (2016)
Use of a total ionic strength adjustment buffer for electrode determination of fluoride in water supplies.
M S Frant et al.
Analytical chemistry, 40(7), 1169-1171 (1968-06-01)
A study on fluoride sorption by montmorillonite and kaolinite.
Agarwal, Meetu, et al.
Water, Air, Soil Pollut., 141.1-4, 247-261 (2002)