化驗
99%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.5393 (lit.)
bp
131 °C/18 mmHg (lit.)
密度
1.09 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
COc1ccccc1C(C)=O
InChI
1S/C9H10O2/c1-7(10)8-5-3-4-6-9(8)11-2/h3-6H,1-2H3
InChI 密鑰
DWPLEOPKBWNPQV-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
228.2 °F - closed cup
閃點(°C)
109 °C - closed cup