Merck
M26593
Sigma-Aldrich
2'-甲基苯乙酮
98%
别名:
1-(2-甲基苯基)乙酮, 1-(2-甲苯基)乙酮, 2-乙酰甲苯, Methyl o-tolyl ketone, 邻甲基苯乙酮
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3C6H4COCH3
CAS号:
分子量:
134.18
Beilstein:
907005
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
98%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.5318 (lit.)
bp
214 °C (lit.)
密度
1.026 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CC(=O)c1ccccc1C
InChI
1S/C9H10O/c1-7-5-3-4-6-9(7)8(2)10/h3-6H,1-2H3
InChI 密鑰
YXWWHNCQZBVZPV-UHFFFAOYSA-N
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
168.8 °F - closed cup
閃點(°C)
76 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)