About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H6OS
CAS号:
分子量:
126.18
Beilstein:
106896
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
推荐产品
化驗
98%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.583 (lit.)
bp
114 °C/25 mmHg (lit.)
密度
1.17 g/mL at 25 °C (lit.)
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
[H]C(=O)c1ccc(C)s1
InChI
1S/C6H6OS/c1-5-2-3-6(4-7)8-5/h2-4H,1H3
InChI 密鑰
VAUMDUIUEPIGHM-UHFFFAOYSA-N
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
172.4 °F - closed cup
閃點(°C)
78 °C - closed cup