Merck
M45008
Sigma-Aldrich
亚甲基环丁烷
96%
别名:
exo-Methylenecyclobutane
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C4H6(=CH2)
CAS号:
分子量:
68.12
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
蒸汽壓力
6.57 psi ( 20 °C)
化驗
96%
折射率
n20/D 1.42 (lit.)
bp
42 °C/749 mmHg (lit.)
密度
0.736 g/mL at 25 °C (lit.)
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
C=C1CCC1
InChI
1S/C5H8/c1-5-3-2-4-5/h1-4H2
InChI 密鑰
QIRVGKYPAOQVNP-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Flame
訊號詞
Danger
危險聲明
防範說明
危險分類
Flam. Liq. 2
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
-29.2 °F - closed cup
閃點(°C)
-34 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)