Merck
765783
Sigma-Aldrich
3-亚甲基环丁基甲腈
97% (GC)
别名:
3-亚甲基-1-氰基环丁烷
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H7N
CAS号:
分子量:
93.13
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
97% (GC)
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.461
密度
0.912 g/mL at 25 °C
官能基
nitrile
SMILES 字串
C=C1CC(C1)C#N
InChI
1S/C6H7N/c1-5-2-6(3-5)4-7/h6H,1-3H2
InChI 密鑰
ZRWMAMOBIQQJSA-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形圖
FlameSkull and crossbones
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
136.9 °F
閃點(°C)
58.3 °C
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)