Merck
I1000
Sigma-Aldrich
吲哚-3-乙醛–重亚硫酸钠加成化合物
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C10H9NO · NaHSO3
CAS号:
分子量:
263.25
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
雜質
≤15% excess sodium bisulfite
品質等級
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
[Na].OC(Cc1c[nH]c2ccccc12)S(O)(=O)=O
InChI
1S/C10H11NO4S.Na/c12-10(16(13,14)15)5-7-6-11-9-4-2-1-3-8(7)9;/h1-4,6,10-12H,5H2,(H,13,14,15);/q;+1/p-1
InChI 密鑰
WYKPCRCESPDDQX-UHFFFAOYSA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
  • 用于制备潜在神经递质类似物的反应物
  • 与氰化物-11C进行Strecker反应的反应物
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
Schlecht, M., F.; Giandinoto, S.
Heterocycles, 25, 485-485 (1987)
Hayes, R. L.; et al.
The International Journal of Applied Radiation and Isotopes, 29, 186-186 (1978)
Davide Marangon et al.
Glia, 68(10), 2001-2014 (2020-03-13)
In the last decade, microRNAs have been increasingly recognized as key modulators of glial development. Recently, we identified miR-125a-3p as a new player in oligodendrocyte physiology, regulating in vitro differentiation of oligodendrocyte precursor cells (OPCs). Here, we show that miR-125a-3p