主要文件
HAM59000-40
Hamilton® Microlab® 600 instrument syringe
model, 1002 BFP, volume 2.5 mL
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121500
NACRES:
NB.01
材料
Gastight Borosilicate glass/PTFE syringe
特點
model 1002 BFP
製造商/商標名
Hamilton 59000-40
參數
10-115 °C temp. range (50-239 °F)
200 psig pressure
內徑 × 內徑
7.29 mm × 10.3 mm
容積
2.5 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
法律資訊
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Microlab is a registered trademark of Hamilton Co.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)