形狀
rod
製造商/商標名
Goodfellow 973-992-98
長度
100 mm
直徑
9.5 mm
顏色
black
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律資訊
Product of Goodfellow
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
Global Trade Item Number
货号 | GTIN |
---|---|
GF97399298-1EA | 4061825081519 |
GF97399298-2EA | 4061825081526 |