Merck
GF92900875
lump, 25.4 mm max. lump size, weight 5 g, purity 96+%
别名:
SC006100
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
Sc
CAS号:
分子量:
44.96
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12141613
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
化驗
96%
形狀
lumps
製造商/商標名
Goodfellow 929-008-75
電阻係數
50.5 μΩ-cm, 0°C
重量
5 g
塊最大尺寸
25.4 mm
bp
2836 °C (lit.)
mp
1540 °C (lit.)
密度
2.99 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
[Sc]
InChI
1S/Sc
InChI 密鑰
SIXSYDAISGFNSX-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律資訊
Product of Goodfellow
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
nwg
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)