Merck
GF13905929
powder, max. particle size 250 micron, weight 1 g, purity 99.9%
别名:
SC006010
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
Sc
CAS号:
分子量:
44.96
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12141613
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
化驗
99.9%
形狀
powder
製造商/商標名
Goodfellow 139-059-29
電阻係數
50.5 μΩ-cm, 0°C
重量
1 g
零件最大尺寸
250 μm
bp
2836 °C (lit.)
mp
1540 °C (lit.)
密度
2.99 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
[Sc]
InChI
1S/Sc
InChI 密鑰
SIXSYDAISGFNSX-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律資訊
Product of Goodfellow
象形圖
Flame
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Flam. Sol. 1
儲存類別代碼
4.1B - Flammable solid hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
nwg
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)