形狀
sheet
製造商/商標名
Goodfellow 916-969-99
尺寸
150 × 150 mm
厚度
1.5 mm
顏色
natural
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律資訊
Product of Goodfellow
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
Global Trade Item Number
货号 | GTIN |
---|---|
GF91696999-1EA | 4061825049038 |
GF91696999-10EA | 4061825049021 |
GF91696999-2EA | 4061825049045 |
GF91696999-5EA | 4061825049052 |