主要文件
GF42912479
聚苯乙烯
(PS), sheet, thickness 1.2 mm, size 150 × 150 mm, condition crystal
别名:
ST313120
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352100
NACRES:
NA.23
形狀
sheet
製造商/商標名
Goodfellow 429-124-79
尺寸
150 × 150 mm
厚度
1.2 mm
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律資訊
Product of Goodfellow
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)