主要文件
GF90406492
Alumina
tube, outside diameter 26 mm, wall thickness 3 mm, length 100 mm
别名:
AL607350
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
11181511
NACRES:
NA.23
形狀
tubes
製造商/商標名
Goodfellow 904-064-92
長度
100 mm
外徑
26 mm
壁厚
3 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律資訊
Product of Goodfellow
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)