形狀
tubes
製造商/商標名
Goodfellow 847-466-50
長度
85 mm
外徑
3.0 mm
壁厚
0.5 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律資訊
Product of Goodfellow
Global Trade Item Number
货号 | GTIN |
---|---|
GF84746650-2EA | 4061821152404 |
GF84746650-5EA | 4061821152411 |
GF84746650-10EA | 4061821152381 |
GF84746650-1EA | 4061821152398 |