主要文件
GF80013114
Copper selenide
powder, 45 max. part. size (micron), weight 10 g, purity 99.99%
别名:
CU516010
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352103
NACRES:
NA.23
化驗
99.99%
形狀
powder
製造商/商標名
Goodfellow 800-131-14
重量
10 g
零件最大尺寸
45 (micron)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律資訊
Product of Goodfellow
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)