GF38892066
别名:
CU516010
1 of 10
GF01638828
Copper selenide
Sigma-Aldrich
481629
硒化亚铜
GF80013114
Z219819
Single-bulb ball-tube
450820
硫化铜
BAB609011000
SP Bel-Art® Durac® Calibrated Thermocouple Thermometer
USP
1605205
罗匹尼罗 盐酸盐
902012
Molybdenum disulfide suspension
342459
硫化亚铜
1.07192
胃蛋白酶
99.99%
powder
Goodfellow 388-920-66
200 g
45 μm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
氧化物和陶瓷_能源材料_材料科学-默克生命科学
能源材料_电池材料_高纯度金属_材料科学-默克生命科学
从最新的版本中选择一种:
抱歉,我们目前尚未线上提供该产品的COA。