主要文件
GF66225090
氮化铝
sheet, thickness 0.64 mm, size 50 × 50 mm, condition translucent
别名:
AL643064
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352311
NACRES:
NA.23
形狀
sheet
製造商/商標名
Goodfellow 662-250-90
尺寸
50 × 50 mm
厚度
0.64 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律資訊
Product of Goodfellow
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)