主要文件
GF26570101
氮化硼
sheet, thickness 0.20 mm, size 5 × 5 mm, condition hot-pressed
别名:
B 603110
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352103
NACRES:
NA.23
形狀
sheet
製造商/商標名
Goodfellow 265-701-01
尺寸
5 × 5 mm
厚度
0.20 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律資訊
Product of Goodfellow
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)