主要文件
GF64528904
Stainless steel - AISI 316
foil, thickness 1.0 mm, Fe/Cr18%/Ni10%/Mo 3%, size 15 × 45 mm, temper annealed
别名:
FE240350
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
11171600
NACRES:
NA.23
形狀
foil
製造商/商標名
Goodfellow 645-289-04
尺寸
15 × 45 mm
厚度
1.0 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律資訊
Product of Goodfellow
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)