主要文件
GF84827537
Nitinol
foil, Ni55%/Ti45%, thickness 0.5 mm, size 90 × 90 mm, temper annealed
别名:
NI200320
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
11101711
NACRES:
NA.23
形狀
foil
製造商/商標名
Goodfellow 848-275-37
尺寸
90 × 90 mm
厚度
0.5 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律資訊
Product of Goodfellow
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)