形狀
tubes
製造商/商標名
Goodfellow 511-524-75
長度
100 mm
外徑
8.0 mm
壁厚
1.5 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律資訊
Product of Goodfellow
Global Trade Item Number
货号 | GTIN |
---|---|
GF51152475-1EA | 4061821148285 |
GF51152475-2EA | 4061821148292 |
GF51152475-5EA | 4061821148308 |