主要文件
GF48807434
Yttrium oxide
powder, 5-10 μm mean particle size, weight 500 g, purity 99.9%
别名:
Y 606030
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352303
NACRES:
NA.23
化驗
99.9%
形狀
powder
製造商/商標名
Goodfellow 488-074-34
重量
500 g
平均粒徑
5-10 μm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律資訊
Product of Goodfellow
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)