主要文件
GF06395676
Yttrium oxide
powder, 5-10 μm mean particle size, weight 50 g, purity 99.9%
别名:
Y 606030
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352303
NACRES:
NA.23
化驗
99.9%
形狀
powder
製造商/商標名
Goodfellow 063-956-76
重量
50 g
平均粒徑
5-10 μm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律資訊
Product of Goodfellow
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Global Trade Item Number
货号GTIN
GF06395676-1EA4061821154194