Key Documents
GF47476637
碳化钛
powder, mean particle size (fsss) 3 micron, weight 50 g, purity 98.5%
别名:
TI546010
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352103
NACRES:
NA.23
化驗
98.5%
形狀
powder
製造商/商標名
Goodfellow 474-766-37
重量
50 g
平均粒徑
3 μm (FSSR)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律資訊
Product of Goodfellow
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)