Merck
GF34346044
crucible, cylindrical, length 1 pcs, outside diameter 33mm
别名:
ZR008620
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
Zr
CAS号:
分子量:
91.22
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41122203
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
包裝
pkg of 1
製造商/商標名
Goodfellow 343-460-44
電阻係數
40 μΩ-cm, 20°C
bp
4377 °C (lit.)
mp
1852 °C (lit.)
密度
6.5 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
[Zr]
InChI
1S/Zr
InChI 密鑰
QCWXUUIWCKQGHC-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律資訊
Product of Goodfellow
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
nwg
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)