Key Documents
GF14492651
青铜
powder, Cu 89%/Sn 11%, max. particle size 150 micron, weight 500 g, condition atomized
别名:
CU096010
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
30102011
NACRES:
NA.23
形狀
powder
製造商/商標名
Goodfellow 144-926-51
重量
500 g
零件最大尺寸
150 μm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律資訊
Product of Goodfellow
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)