主要文件
808040
Sigma-Aldrich
nanowires, diam. × L ~100 nm (±20 nm) × 10~20 μm, Wet cake (Wet cake)
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
Cu
分子量:
63.55
分類程式碼代碼:
12141711
NACRES:
NA.23
品質等級
形狀
nanowires
直徑×長度
~100 nm (±20 nm) × 10~20 μm
儲存溫度
2-8°C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
Copper nanowires find applications in flexible electronics, transparent electrodes, photocatalysis, solar cells and as shape memory material [1, 2, 3].
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)